Code produit 15682980
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
50kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
15682980
50 kg
50kg
15662980
250 g
250g
15672980
500 g
500g
15652980
1 kg
1kg
15602990
6 x 250 g
6 pièces
15692980
6 x 1 kg
6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15682980
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
3010550KG
Expédition estimée: 10-02-2027Connectez-vous pour voir le stock disponible
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
Leader du secteur depuis plus de 65 ans Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Identifiants chimiques
CAS
7681-49-4
Formule moléculaire
FNa
Poids moléculaire (g/mol)
41.99
Numéro MDL
MFCD00003524
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem
5235
ChEBI
CHEBI:28741
SMILES
[F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition
1 704 °C
Nom chimique ou matériau
Sodium fluoride
Point de fusion
993 °C (littérature)
Note relative au nom
Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% max. CAS
100.0000%
Quantité
50 kg
Formule linéaire
HCONH2
Numéro UN
UN1690
Nom IUPAC
fluorure de sodium
Poids de la formule
41.99
Pourcentage de pureté
>99%
Qualité
Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Conditionnement
Boîte en carton
Tension de vapeur
1,4 mmHg (0 °C)
Densité
2.7 g/cm3
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?