Learn More
Fluorure de sodium, Purum p.a., ≥98,0 % (F), Solstice
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium fluoride |
| CAS | 7681-49-4 |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | FNa |
| Numéro MDL | MFCD00003524 |
| Clé InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [F-].[Na+] |
| Nom IUPAC | fluorure de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |