Learn More
Fluorure de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Fluoride |
| CAS | 7681-49-4 |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | F . Na |
| Synonyme | Sodium Fluoride, Act, Act (mouthwash), Antibulit, Apoflux, Chemifluor, Dentalfluoro, Duofluorid, Duofluorid F, Duraphat, FDA 0101, Flor-Opal, Floridine, Florinse, Florocid, Fludent, Fluocal, Fluoraday, Fluorigard, Fluorol, Fluorzoin, Fluossen, Flura Drops, Flurexal, Flursol, Flutop Gel, Fungol B, Fuoros, Karidium, Karigel N, Lemoflur, Luride SF, Minute-Gel, Miranol, NSC 77385, Neosten, Neutra-Care, Ora-Bliss, Ossalin, Ossin, Osteo F, Osteofluor, Osteoflur, Pediaflor, Pergantene, Prevident, Prevident 5000 Plus, Prodent, Slow-Fluoride, Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF), T-Fluoride, Thera Flur, Wako 194-01971, Winterfresh Gel, Zymafluor |
| Formule InChI | InChI=1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [F-].[Na+] |
| Nom IUPAC | fluorure de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |
| Poids de la formule | 41.9882 |