Learn More
Fluorophosphate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11387727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014129.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium fluorophosphate
CAS 10163-15-2
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire FNa2O3P
Numéro MDL MFCD00014248
Numéro UN UN3288
Synonyme sodium monofluorophosphate, disodium monofluorophosphate, sodium fluorophosphate, disodium fluorophosphate, phosphorofluoridic acid, disodium salt, sodium phosphorofluoridate, disodium phosphorofluoridate, extra-strength aim, sodium fluorophosphate na2po3f, unii-c810jcz56q
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Clé InChI BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 143.949
CID PubChem 24266
ChEBI CHEBI:86431
Poids de la formule 143.95
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium fluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium fluorophosphate