Learn More
Fluorophosphate de sodium, TRC
Code produit 30426687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS62750010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Monofluorophosphate
CAS 10163-15-2
Quantité 10 g
Formule moléculaire F O3 P . 2 Na
Synonyme Phosphorofluoridic acid','disodium salt (8CI,9CI), Sodium phosphorofluoridate ((NaO)2FPO) (6CI,7CI), Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate, Phoskadent Na 211, Sensodyne-Fluor, Sodium fluorophosphate (Na2PFO3), Sodium fluorophosphate (Na2PO3F), Sodium phosphorofluoridate (Na2PO3F)
Formule InChI InChI=1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])F
Nom IUPAC disodium;fluoro-dioxido-oxo-λ ^{5}-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Poids de la formule 143.9364