Learn More
Formaldéhydesulfoxylate de sodium dihydraté, pur, Fisher Chemical
Code produit 10528260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10528260 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
Point de fusion 63°C
CAS 6035-47-8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire CH7NaO5S
Numéro MDL 150598
Synonyme sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Clé InChI UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Nom IUPAC sodium ;hydroxyméthanesulfinate ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 154.112
CID PubChem 23666330
Poids de la formule 154.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.