Learn More
Formiate de sodium, ≥ 99,0 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11437882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437882 1 kg
11417882 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215257691
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC sodium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,0%
Poids de la formule 68
Qualité Réactif ACS