Learn More
Sodium Formate, ≥99 %, Réactif ACS, Solstice
Code produit 15642690 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15642690 500 g Flacon poly 500g
15622690 100 g Flacon poly 100g
15632690 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15642690 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 247596500G
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Numéro MDL MFCD00013101
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC sodium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
Point de fusion 259 °C à 262 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire HCOONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 68,01g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Poudre ou cristaux
Densité 1,92g/cm3