Learn More
Formate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757418 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10584071
Marque: Thermo Scientific Acros 148230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Numéro MDL MFCD00013101
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC formiate de sodium
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formate
Point de fusion 258,0°C à 261,0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 360,0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCO2Na
Quantité 1kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :550 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le glycérol, légèrement soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 68.01
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Poudre cristalline