Learn More
Formiate de sodium ACS MP Biomedicals
Code produit 11427882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427882 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11427882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215257690
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
ACS reagent-grade sodium formate in crystalline form.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
CAS 141-53-7
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Densité 1,92 g/cm3 à 20 °C
Formule moléculaire CHNaO2
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; formate
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Poids de la formule 68.02
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité ACS