Learn More
Formiate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10224590 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10224590 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10224590 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4080/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 360°C
Point de fusion 258°C
CAS 141-53-7
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CHNaO2
Numéro MDL 13101
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; formate
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Poids de la formule 68.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique