Specifications
| Point d’ébullition | 360°C |
| Point de fusion | 258°C |
| CAS | 141-53-7 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 to 8.5 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | CHNaO2 |
| Numéro MDL | 13101 |
| Synonyme | sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 |
| Show More |
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?