Learn More
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Code produit 15636800 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15636800 5 kg Flacon poly 5kg
15626800 250 g Flacon poly 250g
15616800 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15636800 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 715405KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥98.0% (NT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-29-8
Formule moléculaire BF4Na
Poids moléculaire (g/mol) 109.79
Numéro MDL MFCD00003515
Clé InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
CID PubChem 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrafluoroborate
Point de fusion 255°C
Couleur Colorless
pH 9.0 to 10.0 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 5 kg
Formule linéaire NaBF4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 700g/L (at 20°C)
Nom IUPAC sodium;tetrafluoroborate
Poids de la formule 109.79g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.47g/mL at 25°C