Learn More
Sodium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell™
Code produit 15650980 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
4 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
4kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15650980 4 kg Flacon poly 4kg
15640980 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15650980 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1076034KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Numéro MDL MFCD00013101
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Formate
Point de fusion 255°C
Couleur Colorless
pH 9 to 10 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 4 kg
Formule linéaire HCOONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 68.01g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.92g/cu.cm