Learn More
Solution de formate de sodium, 10 mM de NaOH dans de l’isopropanol/eau, Solstice
Code produit 15657590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15657590 100 mL Flacon en plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15657590 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 97574100ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
convient pour LC-MS, 10 mm de NaOH dans de l’isopropanol / de l’eau 1:1 (+0,2 % HCOOH)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium formate solution
CAS 141-53-7
Quantité 100 mL
Formule moléculaire CHNaO2
Formule linéaire HCOONa
Numéro MDL MFCD00013101
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3723428
Synonyme sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; formate
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Poids de la formule 68,01g/mol
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium formate solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, sodiumhydroxide, Sodium formate