Learn More
fumarate de sodium, 98%
Code produit 10457192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10457192 100 g Flacon en verre 100g
10291542 5 g Flacon en verre 5g
10772505 500 g Flacon en verre 500g
15139233 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10457192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215531000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 17013-01-3 | C 4 H 2 Na 2 O 4 | 160,04 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17013-01-3
Formule moléculaire C4H2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.04
Numéro MDL MFCD00064567
Clé InChI VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonyme disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
CID PubChem 87110070
Nom IUPAC acide (E)-but-2-ènedioïque ; sodium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium fumarate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaO2CCH=CHCO2Na
Quantité 100 g
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Informations sur la solubilité Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Poids de la formule 160.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium fumarate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fumarate
RUO– À des fins de recherche uniquement