Learn More
Glucoheptonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468319
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15468319 1 kg 1kg
15448319 100 g 100g
15458319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66811.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31138-65-5 | C7H13NaO8 | 248.163 g/mol
Sodium glucoheptonate is used for cleaning metal, mercerizing, paint stripping, and aluminum etching. It is also used to mercerize cotton, linen, hemp, and other plant-based fibers to increase strength and add luster to their overall appearance of threads and fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glucoheptonate de sodium est utilisé pour le nettoyage des métaux, le mercerisage, le décapage de peinture et le mordançage d’aluminium. Il permet également de merceriser le coton, le lin, le chanvre et d’autres fibres à base de plantes afin d’augmenter la résistance et d’ajouter du lustre à leur apparence globale de fils et de tissus.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31138-65-5
Formule moléculaire C7H13NaO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.163
Numéro MDL MFCD00013425
Clé InChI FMYOMWCQJXWGEN-AXUKCSBQSA-M
Synonyme sodium glucoheptonate, sodium 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate, d-sodium glucoheptonate, sodium-alpha-glucoheptonate, 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoic acid sodium salt
CID PubChem 49853507
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate de sodium
SMILES C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium glucoheptonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Poids de la formule 248.16