Learn More
Gluconate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10356290
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Point de fusion 206°C
CAS 527-07-1
Couleur Blanc
pH 6.5 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C6H11NaO7
Numéro MDL 64210
Synonyme sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
Clé InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Poids moléculaire (g/mol) 218.137
CID PubChem 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Poids de la formule 218.14g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique