Learn More
Hexabromoplatinate(IV) de sodium hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349359 5 g 5g
11339359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088966.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39277-13-9 ∣ Br6Na2Pt ∣ 720.488 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39277-13-9
Formule moléculaire Br6Na2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 720.488
Numéro MDL MFCD00014237
Clé InChI RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme disodium hexabromoplatinate, sodium hexabromoplatinate iv, disodium hexabromoplatinumdiuide, platinate 2-, hexabromo-, disodium, oc-6-11
CID PubChem 20474473
Nom IUPAC Disodium ; hexabromoplatine(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Pt-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexabromoplatinate (IV) hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Poids de la formule 828.49 (720.49 Anhydrous)
Qualité Ungraded