Learn More
Hexachloroiridate(III) de sodium hydraté, Ir 31,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311988 1 g 1g
11301988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011889.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123334-23-6
Formule moléculaire Cl6IrNa3
Poids moléculaire (g/mol) 473.89
Numéro MDL MFCD00003508
Clé InChI GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11
CID PubChem 56845692
Nom IUPAC Trisodium ; hexachloroïridium(3-) ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 473.89 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 31,5 % min.