Learn More
Hexafluorophosphate de sodium, + de 98,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10492343 10 g Flacon en plastique 10g
10521071 50 g Flacon en plastique 50g
10552164 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492343 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196820100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hexafluorophosphate de sodium, 98,5 % et plus, pur, Acros Organics, Quantité :50 g, emballage :Flacon en plastique, CAS :21324-39-0, blanc à gris, Qualité :Pur, Point de fusion :200,0°C, formule moléculaire :F6NaP, poids moléculaire :167,95, pourcentage de pureté :98,5 % et plus
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21324-39-0
Formule moléculaire F6NaP
Poids moléculaire (g/mol) 167.95
Numéro MDL MFCD00011122
Clé InChI KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
CID PubChem 5147921
Nom IUPAC hexafluorophosphate de sodium
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexafluorophosphate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire NaPF6
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 167.95
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.