Learn More
Hexafluorophosphate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469936
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469936 100 g 100g
11449936 5 g 5g
11459936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20898.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘hexafluorophosphate de sodium est utilisé comme agent d‘appariement d‘ions pour la détermination du cobalt(II) dans les échantillons d‘eau. Il est utilisé comme matière première importante dans la préparation de l‘hexafluorophosphate de 2-chloro-1,3-bis(diméthylamino)triméthyinium.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21324-39-0
Formule moléculaire F6NaP
Poids moléculaire (g/mol) 167.95
Numéro MDL MFCD00011122
Clé InChI KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
CID PubChem 5147921
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium hexafluorophosphate
Point de fusion >200°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC hexafluorophosphate de sodium
Poids de la formule 167.95
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.37