Learn More
Sodium Hexafluorophosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Hexafluorophosphate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1 |
| Poids de la formule | 167.954 |