Learn More
Hexafluorosilicate de sodium, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334799
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
2kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11334799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 069106.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sodium hexafluorosilicate is used as a additive for water fluoridation, opal glass raw material and in ore refining. It is also used in the preparation of other fluoride chemicals like sodium fluoride, sodium hexafluoroaluminate, potassium hexafluorosilicate, ammonium fluoride and calcium fluoride. It finds application as flotator, component for wet etching, wood preservative, brazing flux and welding compound. It is an active component of concrete.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16893-85-9
Formule moléculaire F6Na2Si
Poids moléculaire (g/mol) 188.06
Numéro MDL MFCD00003491
Clé InChI TWGUZEUZLCYTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hexafluorosilicate, sodium fluosilicate, salufer, sodium silicofluoride, safsan, super prodan, destruxol applex, ortho earwig bait, ortho weevil bait, ens-zem weevil bait
CID PubChem 28127
SMILES [Na+].[Na+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexafluorosilicate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC disodium ; hexafluorosilicon(2-)
Poids de la formule 188.06
Indice de réfraction 1.31
Densité 2.679
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexafluorosilicate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium silicofluoride