Learn More
Hexamétaphosphate de sodium, SLR, poudre, principalement (NaPO3)6, Fisher Chemical
Code produit 10204640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10204640 500 g 500g
10518450 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10204640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4160/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Na6O18P6, Numéro CAS-10124-56-8, 500 g, blanc, 611,7708 g/mol, 640°C, 136045, pot de poudre en plastique, 6,0 à 7,7, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-56-8
Formule moléculaire Na6O18P6
Poids moléculaire (g/mol) 611.77
Numéro MDL 136045
Spécification
Point de fusion 640 °C
Couleur Blanc
pH 6.0 à 7.7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 611,7708g/mol