Learn More
Hexamétaphosphate de sodium, TRC
Code produit 30395923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6891501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hexametaphosphate
CAS 68915-31-1
Quantité 1 g
Formule moléculaire (NaPO3)n
Synonyme Sodium Polyphosphate, Sodium Polyphosphates, Actophos, Brifisol 512, Brifisol 85 Instant, Budit 4, Budit 6H, Budit 7, Budit 9, Calgon, Calgon (old), Calgon 188N, Calgon N, Calgon N New, Calgon R, Calgon Regular, Calgon S, Calgon T, Calgon Unadjusted, Chemi-Carl, Chimotan P, Curafos, Curafos 11-2, Curafos 22-4, Curaphos 700, Dispersant 5010, E 452i, Giltex, Glass H, Glassy Sodium Polyphosphate, Hagan phosphate, Hamine, Hexaphos, Hypersperse SI 300, KW 2353, LSN 3, Medi-Calgon, Micromet, P 8510, Pescamine 150, Poly-phos, Polyrinsan, R-TEK, Rhodiaphos, SHMP, Rumford Metafos, Rumford Quadrafos, S-Tarinsan, SHMP, SQ Phosphate, Sodaphos, Sodium polyphosphate glass, Ultrapolyhos, Vitrafos
Formule InChI InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-].[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 221.94