Learn More
Hexanitritocobaltate(III) de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473534
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11473534
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11216.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14649-73-1 | CoN6Na3O12 | 403.933 g/mol
Sodium hexanitritocobaltate(III) is used as primary and secondary intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘hexanitritocobaltate de sodium(III) est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les acides, les agents réducteurs et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14649-73-1
Formule moléculaire CoN6Na3O12
Poids moléculaire (g/mol) 403.933
Numéro MDL MFCD00003512
Clé InChI ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
CID PubChem 159748
Nom IUPAC hexanitritocobaltate(+)3+) de sodium
SMILES N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexanitritocobaltate (III)
Point de fusion 220°C (decomposition)
Quantité 50 g
Formule linéaire Na3Co(NO2)6
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,8603
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 403.94
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hexanitrocobaltate(III)