Learn More
Hexanitrocobaltate(III) de sodium, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15652320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15652320
Marque: Honeywell-Fluka 233722500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13600-98-1
Formule moléculaire CoN6Na3O12
Poids moléculaire (g/mol) 403.93
Numéro MDL MFCD00003512
Clé InChI BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hexanitrocobaltate(III)
Point de fusion 220°C
Couleur Doré ou jaune orangé
Quantité 500 g
Formule linéaire Na3Co(NO2)6
Numéro UN UN1479
Poids de la formule 403.94g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder