Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, dans des sachets solubles, dans des boîtes refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10297520 100 g 100g
10338750 500 g -
12307103 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10297520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 332141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Adsorbant, réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Formule moléculaire HNa
Poids moléculaire (g/mol) 24
Numéro MDL MFCD00003471
Clé InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
CID PubChem 24758
Nom IUPAC sodium ; hydrure
SMILES [H-].[Na+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Point de fusion 800.0°C
Note relative au nom In soluble bags, in resealable cans
Couleur Gris à jaune
Forme physique Poudre collante
Quantité 100 g
Formule linéaire NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Point d’éclair 165°C
Merck Index 15,876
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Poids de la formule 24
Pourcentage de pureté 57 to 63% (NaH)
Conditionnement Plastic bag in resealable tin can
Densité 1.2000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.