Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, en sachets solubles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10104210 100 g 100g
10646772 250 g 250g
10367270 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10104210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189861000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7646-69-7 | HNa | 24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Formule moléculaire HNa
Poids moléculaire (g/mol) 24
Numéro MDL MFCD00003471
Clé InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrure de sodium, hydrure de sodium nah, dispersion d’huile d’hydrure de sodium, monohydrure de sodium, hydrure de sodium nad, hydrure de natrium, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
CID PubChem 24758
Nom IUPAC sodium ; hydrure
SMILES [H-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrure de sodium, 60 %, dispersion dans l’huile minérale
Point de fusion 800.0°C
Couleur Gris à jaune
Forme physique Poudre collante
Quantité 100 g
Formule linéaire NaH
Fieser 02,382 ; 01,1075 ; 04,452 ; 05,610 ; 06,541 ; 07,335 ; 08,458 ; 09,427 ; 11,486 ; 12,447 ; 14,288 ; 16,307
Point d’éclair 165°C
Merck Index 15, 8760
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : réagit avec les alcools, soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, insoluble dans le cs2, le ccl4, le nh3 liquide, le benzène
Poids de la formule 24
Pourcentage de pureté 57 à 63 % (NaH)
Densité 1.2000 g/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydride