Learn More
Hydrogéno-arséniate de sodium heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423827 500 g 500g
11413827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11423827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18275.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10048-95-0 ∣ AsH15Na2O11 ∣ 312.01 g/mol
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism, and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10048-95-0
Formule moléculaire AsH15Na2O11
Poids moléculaire (g/mol) 312.01
Numéro MDL MFCD00149179
Clé InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
CID PubChem 61460
Nom IUPAC disodium heptahydrate hydrogen arsorate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Point de fusion 130°C (decomposition)
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 1.88
Numéro UN UN1685
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol.
Poids de la formule 312.01 (185.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded