Learn More
Hydrogénocarbonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428856 500 g 500g
11438856 2500 g 2500g
11448856 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17005.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84.01 g/mol
Le carbonate d‘hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, comme agent levant, comme neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs d‘incendie, comme source de dioxyde de carbone et d‘équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément d‘alimentation des bovins et dans les spas et les étangs de jardin. Il est utilisé pour l‘élimination de la peinture et de la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés de nettoyage. Dans le domaine de la médecine, il est utilisé comme antiacide pour traiter l‘indigestion acide et les brûlures d‘estomac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate d‘hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, comme agent levant, comme neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs d‘incendie, comme source de dioxyde de carbone et d‘équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément d‘alimentation des bovins et dans les spas et les étangs de jardin. Il est utilisé pour l‘élimination de la peinture et de la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés de nettoyage. Dans le domaine de la médecine, il est utilisé comme antiacide pour traiter l‘indigestion acide et les brûlures d‘estomac.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen carbonate
pH 8,1 à 8,4
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.5
Densité 2.159
Beilstein 4153970
Merck Index 14,8583
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Ungraded