Learn More
Hydrogénocarbonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le carbonate d‘hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, comme agent levant, comme neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs d‘incendie, comme source de dioxyde de carbone et d‘équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément d‘alimentation des bovins et dans les spas et les étangs de jardin. Il est utilisé pour l‘élimination de la peinture et de la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés de nettoyage. Dans le domaine de la médecine, il est utilisé comme antiacide pour traiter l‘indigestion acide et les brûlures d‘estomac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate d‘hydrogène de sodium est utilisé comme produit chimique de laboratoire, comme agent levant, comme neutralisant, comme composant actif dans les extincteurs d‘incendie, comme source de dioxyde de carbone et d‘équilibreur de pH dans les piscines, comme supplément d‘alimentation des bovins et dans les spas et les étangs de jardin. Il est utilisé pour l‘élimination de la peinture et de la corrosion, la poudre à pâte, comme abrasif doux et dans les composés de nettoyage. Dans le domaine de la médecine, il est utilisé comme antiacide pour traiter l‘indigestion acide et les brûlures d‘estomac.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydrogen carbonate |
| pH | 8.1 to 8.4 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 2500 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.5 |
| Densité | 2.159 |
| Beilstein | 4153970 |
| Merck Index | 14,8583 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol. |
| Afficher plus |