Learn More
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™
Code produit 10152780 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152780 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10152780 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4240/60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, bicarbonate de sodium, 1kg, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 270 °C
CAS 144-55-8
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CHNaO3
Numéro MDL MFCD00003528
Synonyme bicarbonate de sodium, carbonate d’hydrogène sodique, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, carbonate d’acide de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI : 32139
Poids de la formule 84,01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique