Learn More
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10508640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10508640 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10010510 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
10122640 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10508640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4200/60
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 270 °C
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84,01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique