Learn More
Fumarate d’oxyde de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430558 250 g 250g
11420558 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24683.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5873-57-4 | C4H2NaO4 | 137.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5873-57-4
Formule moléculaire C4H2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 137.05
Numéro MDL MFCD00039097
Clé InChI VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Synonyme sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
CID PubChem 6076814
Nom IUPAC (E)-4-hydroxy-4-oxobut-2-énoate de sodium
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen fumarate
Quantité 250 g
Poids de la formule 138.06
Pourcentage de pureté 98%