Learn More
Hydrogénophosphate de sodium, 98+ %
Description
Le phosphate de sodium est utilisé dans le traitement des aliments et de l‘eau en association avec le phosphate trisodique. Il est utilisé comme émulsifiant et tampon dans les aliments et les produits pharmaceutiques, comme additif antiagglomérant dans les produits en poudre, comme supplément alimentaire, comme inhibiteur d‘échelle, comme réactif et comme tampon dans la chimie analytique. Il trouve son application dans les détergents, les agents de nettoyage, les textiles, les accessoires en cuir, les engrais et les galvanoplastiques. De plus, il est utilisé comme un laxatif salin pour traiter la constipation. Il inhibe la formation de l‘échelle calcique dans les usines de traitement de l‘eau.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
L’hydrogénophosphate de sodium est utilisé dans le traitement des denrées alimentaires et de l’eau en association avec l’orthophosphate trisodique. Il est utilisé comme émulsifiant et tampon dans les aliments et les produits pharmaceutiques, comme additif antiagglomérant dans les produits en poudre, comme supplément alimentaire, comme inhibiteur d‘échelle, comme réactif et comme tampon dans la chimie analytique. Il trouve son application dans les détergents, les agents de nettoyage, les textiles, les accessoires en cuir, les engrais et les galvanoplastiques. De plus, il est utilisé comme un laxatif salin pour traiter la constipation. Il inhibe la formation de l‘échelle calcique dans les usines de traitement de l‘eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘éthanol, le méthanol et le n-octanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydrogen phosphate |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Na2HPO4 |
| Merck Index | 14,8659 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol. |
| Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
| Poids de la formule | 141.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
RUO– À des fins de recherche uniquement