Learn More
Hydrogénophosphate de sodium, 98+ %
Code produit 11438970
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
10000g
1kg
2500g
250g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438970 1 kg 1kg
11428970 250 g 250g
11499403 500 g 500g
11409413 2.5 kg 2500g
11448970 5 kg 5kg
11419413 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11438970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11817.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS : 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mole
Le phosphate de sodium est utilisé dans le traitement des aliments et de l‘eau en association avec le phosphate trisodique. Il est utilisé comme émulsifiant et tampon dans les aliments et les produits pharmaceutiques, comme additif antiagglomérant dans les produits en poudre, comme supplément alimentaire, comme inhibiteur d‘échelle, comme réactif et comme tampon dans la chimie analytique. Il trouve son application dans les détergents, les agents de nettoyage, les textiles, les accessoires en cuir, les engrais et les galvanoplastiques. De plus, il est utilisé comme un laxatif salin pour traiter la constipation. Il inhibe la formation de l‘échelle calcique dans les usines de traitement de l‘eau.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’hydrogénophosphate de sodium est utilisé dans le traitement des denrées alimentaires et de l’eau en association avec l’orthophosphate trisodique. Il est utilisé comme émulsifiant et tampon dans les aliments et les produits pharmaceutiques, comme additif antiagglomérant dans les produits en poudre, comme supplément alimentaire, comme inhibiteur d‘échelle, comme réactif et comme tampon dans la chimie analytique. Il trouve son application dans les détergents, les agents de nettoyage, les textiles, les accessoires en cuir, les engrais et les galvanoplastiques. De plus, il est utilisé comme un laxatif salin pour traiter la constipation. Il inhibe la formation de l‘échelle calcique dans les usines de traitement de l‘eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘éthanol, le méthanol et le n-octanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen phosphate
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.98
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
RUO– À des fins de recherche uniquement