Learn More
Hydrogénosulfate de sodium anhydre, 90+ %, reste principalement du sulfate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385045
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11385045
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25587.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-38-1
Formule moléculaire HNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.05
Numéro MDL MFCD00003531
Clé InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
CID PubChem 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen sulfate
Point de fusion 177°C to 180°C
Note relative au nom anhydrous
pH 1.0
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage Restes principalement de sulfate de sodium
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8586
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium
Poids de la formule 120.06
Pourcentage de pureté ≥90%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.435
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydrogen sulfate, anhydrous