Learn More
Sulfate d’hydrogène de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 58°C |
| CAS | 10034-88-5 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 1 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | H3NaO5S |
| Numéro MDL | MFCD00149210 |
| Synonyme | sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox |
| Clé InChI | JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium bisulfate monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate, Sodium bisulfate