Learn More
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361339 500 g 500g
11381339 1 kg 1kg
11371339 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11361339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013799.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138.07 g/mol
Sodium hydrogen sulfate monohydrate is used in metal finishing and cleaning products. It is used to lower the pH of water for an effective chlorination in swimming pools. It is also used as a urine acidifier to reduce urinary stones in cats. Further, it is used in controlling outbreaks of crown-of-thorns starfish. It is a primary ingredient used in jewelry making to clean the surfaces. In addition to this, it is used as a food additive and serves as a reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Point de fusion ∽183°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ammonia.
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium hydraté
Poids de la formule 138.07 (120.06anhydrous)
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate