Learn More
Sulfure d’hydrogène de sodium anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314989
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314989 2 g 2g
11304989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087389.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour une utilisation dans le broyage de papier, dans le traitement des colorants, dans la désulfuration de rayon et de cellophane
In paper pulping, in dyestuffs processing, in rayon and cellophane desulfurizing, in unhairing hides and as a bleaching reagent Sodium hydrogen sulfide is used in cloth, paper, pulp and dyestuff industries. It acts as a floating agent in copper mining as well as to remove hairs from hides in leather industries. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry. It is utilized as a raw material in the production of ammonium sulphate and ethanethiol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible à l‘humidité et hygroscopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16721-80-5
Formule moléculaire HNaS
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00011124
Clé InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrosulfide, sodium bisulfide, sodium sulfhydrate, sodium hydrogen sulfide, sodium sulfide na sh, sodium sulfanide, sodium mercaptan, sodium mercaptide, sodium hydrosulphide, nahs
CID PubChem 28015
SMILES [Na+].[SH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen sulfide
Point de fusion 350°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether and alcohol.
Nom IUPAC sodium sulfanide
Poids de la formule 56.06
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Densité 1.79 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrogen sulphide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrosulphide