Learn More
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
500g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 6131-98-2 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C4H7NaO7 |
| Numéro MDL | 211332 |
| Synonyme | sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t |
| Clé InChI | LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+] |
| Nom IUPAC | sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate |
| Afficher plus |