Learn More
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10637232 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Plastic powder jar
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637232 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10637232 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/4720/53
Quantité Prix
1 296.40€ / 500g
4 279.21€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 6131-98-2
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule moléculaire C4H7NaO7
Numéro MDL 211332
Synonyme sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t
Clé InChI LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 190.083
CID PubChem 23678966
Poids de la formule 190.09g/mol
Conditionnement Plastic powder jar