Learn More
Cyanamide hydrogène de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11955631 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17292-62-5
Formule moléculaire CHN2Na
Poids moléculaire (g/mol) 64.02
Numéro MDL MFCD00066500
Clé InChI MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
CID PubChem 4293993
SMILES [Na+].[NH-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogencyanamide
Point de fusion >360.0°C
Couleur Beige à Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 800g/L (20°C)
Nom IUPAC sodium cyanoazanide
Poids de la formule 64.02
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrogencyanamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.