Learn More
Hydrosulfite de sodium, environ 85 %, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydrosulfite |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Note relative au nom | tech., ca. 85% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 10 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | ca. 85% |
| Formule moléculaire | Na2O4S2 |
| Formule linéaire | Na2S2O4 |
| Merck Index | 15, 8747 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium hydrosulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.