Learn More
Sodium Hydrosulfite, Honeywell Fluka™
Code produit 15681510 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15681510 5 g 5g
15641510 100 g 100g
15671510 500 g 500g
15651510 1 kg 1kg
15661510 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15681510 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1579535G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7775-14-6
Formule moléculaire Na2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.096
Numéro MDL MFCD00011640
Clé InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
CID PubChem 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydrosulfite
Quantité 5 g
Formule linéaire NaO2SSO2Na
Numéro UN 1384
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 174.11g/mol
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 85%