Learn More
Hydrosulfite de sodium, tech., > 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307708
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307708 100 g 100g
11317708 25 g 25g
11397698 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033381.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-14-6
Formule moléculaire Na2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 174.096
Numéro MDL MFCD00011640
Clé InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
CID PubChem 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydrosulfite
Point de fusion 52°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >85%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 174.11
Sensibilité Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dithionite