Learn More
Solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium, 2,5 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 13146309 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 13146309
Marque: Reagecon S22501
Utilisée en chimie analytique comme solution de titration.
  • Formule moléculaire : NaOH
  • Masse molaire : 40,00g/mol
  • N° CAS : 1310-73-2
  • Nº EIN ECS : 215-185-5
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Concentration 2.5mol/L
Densité 1.10433g/cm3
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Fully miscible
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Normalité 2.5N
Tension de vapeur 23hPa (at 20°C)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM HYDROXIDE 2.5N (2.5M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide