Learn More
Hydroxyde de sodium, 2,5 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| pH | >13 |
| Couleur | Colorless |
| Concentration | 100g NaOH/l H2O = 2.5 N (±0.005/20°C) |
| Densité | 1.1g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
| Quantité | 1 L |
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxyde 2.5 mol/l
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide